Learn More
Éster etílico de bezafibrato, TRC
Código de producto. 30006011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006011 25 mg 25 miligramos
30005430 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB34101025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41859-58-9
Fórmula molecular C21 H24 Cl N O4
Peso molecular (g/mol) 389.87
Sinónimo Ethyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Bezafibrate Imp. D (EP)
Nombre IUPAC Etil 2-[4-[2-[(4-clorobenzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24ClNO4/c1-4-26-20(25)21(2,3)27-18-11-5-15(6-12-18)13-14-23-19(24)16-7-9-17(22)10-8-16/h5-12H,4,13-14H2,1-3H3,(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.1394