Learn More
Bezafibrato EP Impureza D, Mikromol™
Descripción
Bezafibrato EP Impureza D
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| CAS | 41859-58-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H24 Cl N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bezafibrate Imp. D (EP), Ethyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Bezafibrate Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24ClNO4/c1-4-26-20(25)21(2,3)27-18-11-5-15(6-12-18)13-14-23-19(24)16-7-9-17(22)10-8-16/h5-12H,4,13-14H2,1-3H3,(H,23,24) |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[2-[(4-clorobenzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoato de etilo |
| Mostrar más |