Learn More
Bezafibrato-d6 (dimetil-d6), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bezafibrate D6 (dimethyl D6) |
| CAS | 1219802-74-0 |
| Fórmula molecular | C19 2H6 H14 Cl N O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Bezafibrate D6 (dimethyl D6), 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-[2-[(4-clorobenzoil)amino]etil]fenoxi]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriometil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 367.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.1457 |