Learn More
Bezafibrato-d4, TRC
Código de producto. 30337391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30337391 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30337391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB34100210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bezafibrate-d4
CAS 1189452-53-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19H16D4ClNO4
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-{4-[2-(4-Chlorobenzamido-d4)ethyl]phenozy}-2-methylpropanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/i5D,6D,7D,8D
SMILES ClC1=C([2H])C([2H])=C(C(NCCC2=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C2)=O)C([2H])=C1[2H]
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-[2-[(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 365.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1332
Porcentaje de pureza >95