Learn More
Bezafibrato-d4, TRC
Product Code. 30330686
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Unit Size:
1 miligramo
Product Code. Cantidad unitSize
30330686 1 mg 1 miligramo
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30330686 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB3410021MG
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Bezafibrate-d4
CAS 1189452-53-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19H16D4ClNO4
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2-{4-[2-(4-Chlorobenzamido-d4)ethyl]phenozy}-2-methylpropanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/i5D,6D,7D,8D
SMILES ClC1=C([2H])C([2H])=C(C(NCCC2=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C2)=O)C([2H])=C1[2H]
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-[2-[(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 365.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1332
Porcentaje de pureza >95