Learn More
Bezafibrato 1-O-beta-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bezafibrate 1-O-beta-Glucuronide |
| CAS | 72156-77-5 |
| Fórmula molecular | C25 H28 Cl N O10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-[2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate] β-D-Glucopyranuronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H28ClNO10/c1-25(2,24(34)36-23-19(30)17(28)18(29)20(35-23)22(32)33)37-16-9-3-13(4-10-16)11-12-27-21(31)14-5-7-15(26)8-6-14/h3-10,17-20,23,28-30H,11-12H2,1-2H3,(H,27,31)(H,32,33)/t17-,18-,19+,20-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-[4-[2-[(4-clorobenzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoil]oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 537.943 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 537.14 |