Learn More
bexaroteno, TRC
Código de producto. 30345269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345269 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30345269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB33675050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bexarotene
CAS 153559-49-0
Fórmula molecular C24 H28 O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28O2/c1-15-13-20-21(24(5,6)12-11-23(20,3)4)14-19(15)16(2)17-7-9-18(10-8-17)22(25)26/h7-10,13-14H,2,11-12H2,1,3-6H3,(H,25,26)
SMILES Cc1cc2c(cc1C(=C)c3ccc(cc3)C(=O)O)C(C)(C)CCC2(C)C
Nombre IUPAC Ácido 4-[1-(3,5,5,8,8-pentametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)etenil]benzoico
Peso molecular (g/mol) 348.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.2089