Learn More
Bexarotene, MedChemExpress
Código de producto. 16451716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451716 500 mg 500 miligramos
16436406 100 mg 100 miligramos
16412127 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16451716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14171
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Bexarotene (LGD1069) is a high-affinity and selective retinoid X receptors (RXR) agonist with EC50s of 33, 24, 25 nM for RXRα, RXRβ, and RXRγ, respectively. Bexarotene shows limited affinity for RAR receptors (EC50 >10000 nM). Bexarotene can be used for the research of cutaneous T-cell lymphoma.
Bexarotene (LGD1069) is a high-affinity and selective retinoid X receptors (RXR) agonist with EC50s of 33, 24, 25 nM for RXRα, RXRβ, and RXRγ, respectively. Bexarotene shows limited affinity for RAR receptors (EC50 >10000 nM). Bexarotene can be used for the research of cutaneous T-cell lymphoma.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bexarotene
CAS 153559-49-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo LGD1069
Información de solubilidad DMSO : 60 mg/mL (172.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C2=C(C(C)(CC1)C)C=C(C(C(C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)=C)=C2)C)C
Peso molecular (g/mol) 348.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.48
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death