Learn More
R&D Systems™ Bexarotene
Código de producto. 18768788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18768788 50 mg 50 miligramos
18731348 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18768788 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 5819/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.87€
    402.15€ / 50 miligramos
    Ahorro 42.72€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective RXR agonist
Bexarotene is a potent and selective RXR agonist (EC50 values are 24, 25 and 33 nM for RXRβ, RXRγ and RXRα, respectively). Exhibits >300-fold selectivity for RXR over RAR receptors. Inhibits tumor cell invasion and migration in vitro, and inhibits metastasis and angiogenesis in mouse models. Also promotes brown adipogenic differentiation and induces brown adipogenic reprogramming from myoblasts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)ethenyl]benzoic acid
CAS 153559-49-0
Sinónimo LGD 1069
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Retinoid X Receptor Agonists
Fórmula molecular C24H28O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.48
Pureza >99%