Learn More
Bevirimat, TRC
Código de producto. 17978524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17978524 25 mg 25 miligramos
17989574 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17978524 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB33470025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174022-42-5
Fórmula molecular C36 H56 O6
Peso molecular (g/mol) 584.83
Sinónimo 3-O-(3',3'-Dimethylsuccinyl)betulinic acid, Bevirimat, FH 11327, O-(3,3-Dimethylsuccinyl)betulinic Acid, PA 457, YK FH312
Nombre IUPAC (3aS,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-9-(3-carboxi-3-metil-butanoil)oxy-1-isopropenil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-1,2,3,4,5,6,7,7,7a,9,10,11,11,11,12,13,13a,13b-hexadecahidrociclopenta[a]criseno-3a-ácido carboxílico
SMILES CC(=C)C1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](OC(=O)CC(C)(C)C(=O)O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bevirimat
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H56O6/c1-21(2)22-12-17-36(30(40)41)19-18-34(8)23(28(22)36)10-11-25-33(7)15-14-26(42-27(37)20-31(3,4)29(38)39)32(5,6)24(33)13-16-35(25,34)9/h22-26,28H,1,10-20H2,2-9H3,(H,38,39)(H,40,41)/t22?,23-,24+,25-,26+,28-,33+,34-,35-,36+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.4077