Learn More
Bevenopran, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bevenopran |
| CAS | 676500-67-7 |
| Fórmula molecular | C20H26N4O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-[2-Methoxy-4-[[[2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethyl]amino]methyl]phenoxy]pyrazinecarboxamide, CB 5945 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26N4O4/c1-26-18-10-15(11-22-7-4-14-5-8-27-9-6-14)2-3-17(18)28-19-13-23-16(12-24-19)20(21)25/h2-3,10,12-14,22H,4-9,11H2,1H3,(H2,21,25) |
| SMILES | COc1cc(CNCCC2CCOCC2)ccc1Oc3cnc(cn3)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-[2-metoxi-4-[[2-(oxan-4-il)etilamino]metil]fenoxi]pirazina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 386.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.1954 |