Learn More
Clorhidrato de Bevantolol, TRC
Código de producto. 30134308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134308 500 mg 500 miligramos
30006982 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134308 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB334500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42864-78-8
Fórmula molecular C20H28ClNO4
Peso molecular (g/mol) 381.89
Sinónimo 1-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]amino]-3-(3-methylphenoxy)-2-propanol Hydrochloride, Dimethoxyphenethyl)amino]-3-(m-tolyloxy)-2-propanol Hydrochloride, CI 775, Cl 775, NC 1400, Ranestol, Sentiloc, Vantol;
SMILES Cl.COc1ccc(CCNCC(O)COc2cccc(C)c2)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bevantolol Hydrochloride