Learn More
Clorhidrato de bevantolol, Thermo Scientific™
Código de producto. 17372501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17372501 250 mg 250 miligramos
17362501 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17372501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468872500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 42864-78-8
Fórmula molecular C20H28ClNO4
Peso molecular (g/mol) 381.90
Número MDL 00941389
Clave InChI FJTKCFSPYUMXJB-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC Hidrógeno 1-{[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]amino}-3-(3-metilfenoxi)protan-2-ol cloruro
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=C(CCNCC(O)COC2=CC=CC(C)=C2)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bevantolol hydrochloride
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Concentration or Composition Notes Valoración argentométrica
Forma física Polvo
Concentración 97.5% to 102.5%
Color De blanco a amarillo a beis
Punto de fusión 225°C to 228°C
Índice Merck 1194
Solubilidad Ligeramente soluble en agua, soluble en metanol y cloroformo, insoluble en éter, etil acetato y hexano
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.9