missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bevacizumab Recombinant Human Monoclonal Antibody (Bevacizumab)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17931191
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17931191 200 μg 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17931191 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA548044

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Specificity: This antibody binds native and reduced human VEGF (isoform 165).

Bevacizumab (Avastin) is a humanized monoclonal antibody that is approved by the U.S. Food and Drug Administration for the treatment of patients with colon cancer, lung cancer, glioblastoma, renal-cell carcinoma, and age-related macular degeneration. As angiogenesis inhibitor, Bevacizumab blocks angiogenesis by inhibiting vascular endothelial growth factor A (VEGF-A).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bevacizumab
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Inhibition Assays, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon Bevacizumab
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% ProClin 300
génica MUC1
N.º de referencia del gen P15941
Alias de gen Avastin
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant human VEGF.
Método de purificación Protein A
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4582
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.