Learn More
MedChemExpress Bevacizumab
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | VEGF |
| Cantidad | 1 mg |
| Especies diana | Human |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Tipo de producto | Inhibitory Antibodies |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 216974-75-3 |
| Grado de pureza o calidad | 97.7% |