Learn More
E in., celon Bev-A-Line™ V HT Tubería
Código de producto. 30053636 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
3/8 in
5/16 in
Diámetro exterior (imperial):
(7/16 in)
1 in
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1/2 in
3/8 in
5/16 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
30053636 3/8 in 1/2 in 15 metros
30053132 1,9 cm (3 x 16 in) 5/16 in 15 metros
30053700 1,9 cm (1 x 4 in) 3/8 in 15 metros
30054032 1,9 cm (1 x 16 in) 1,9 cm (3 x 16 in) 15 metros
30053470 1,9 cm (3 x 4 in) 1 in 15 metros
30053111 1,9 cm (3 x 16 in) 1,9 cm (1 x 4 in) 15 metros
30053101 1,9 cm (1 x 8 in) 1,9 cm (1 x 4 in) 15 metros
30053200 5/16 in (7/16 in) 15 metros
30054258 1,9 cm (1 x 8 in) 1,9 cm (3 x 16 in) 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 30053636 Proveedor E in., celon N.º de proveedor 5011768
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No añade sabor al agua ni a las bebidas.
Un equivalente a Vendflow™ E-70-V-CE. Las capas interior y exterior están libres de plastificantes. De gran claridad, ligero y flexible, al mismo tiempo que resistente y duradero. Cumple con los requisitos de la FDA para contacto con alimentos. Versión irradiada de Bev-A-Line™ IV
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 3/8 in
Material Copolímero de polietileno de alta temperatura
Diámetro exterior (imperial) 1/2 in
Longitud global (imperial) 50 ft.
Color Natural
Tipo de producto Bev-A-Line V HT Tubería