Descripción
- Unidad de alimentación para Buerkle™ AccuOne/EnergyOne
- Alimentación a través de la unidad de alimentación de 230 V
- Adaptador de enchufe internacional incluido en la entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Bomba de cuerpo Accu/EnergyOne |
| Tensión | 230 V |
| Descripción | La fuente de alimentación incluye conectores para Accu/EnergyOne |
| Incluye | EU, UK, US, AU plug |
| Peso (métrico) | 0,01kg |
| Tipo de producto | Unidad de alimentación eléctrica |