Descripción
- En ángulo a 90°
- Fabricados con polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Válvula esférica, Manguera M36 x 3 mm |
| Cantidad de embalaje | 20/escala |
| Tamaño de rosca | M36x3 |
| Anchura (métrico) | 20 mm |
| Incluye | Tuerca de tapa, rosca interior, boquilla reductora |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Escuadra de fijación |