Learn More
MedChemExpress Betulonic acid
Código de producto. 16409228
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16409228 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16409228 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN1451
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
MedChemExpress Betulonic acid (Betunolic acid), a naturally occurring triterpene, is found in many plants. Betulonic acid has anti-tumor, anti-inflammatory, antiparasitic and anti-viral (HSV-1) activities.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 454.68 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 4481-62-3
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 6.67 mg/mL (14.67 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Betunolic acid∣ Liquidambaric acid∣ (+)-Betulonic acid
Objetivo Parasite∣HSV