Learn More
Ácido Betulínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betulinic Acid |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H48O3/c1-18(2)19-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(19)30)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h19-24,31H,1,8-17H2,2-7H3,(H,32,33)/t19-,20+,21-,22+,23-,24+,27-,28+,29+,30-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.3603 |
| Porcentaje de pureza | >95% |