Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido betulínico
Código de producto. 15871012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15871012 1 g 1 g
15881012 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15871012 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462870010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 472-15-1 | C30H48O3 | 456.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 472-15-1
Fórmula molecular C30H48O3
Peso molecular (g/mol) 456.71
Clave InChI QGJZLNKBHJESQX-FZFNOLFKSA-N
PubChem CID 64971
ChEBI CHEBI:3087
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betulinic acid
Cantidad 1 g