Learn More
Betulinaldehyde, MedChemExpress
Descripción
Betulinaldehyde(Betunal) belongs to pentacyclic triterpenoids and was reported to exhibit antimicrobial activities against bacteria and fungi, including S.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betulinaldehyde |
| CAS | 13159-28-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H48O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Betulinic aldehyde Betunal |
| Información de solubilidad | DMSO : 20 mg/mL (45.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C=C(C)[C@@H]1CC[C@]2(C=O)CC[C@@]3(C)[C@]4(C)CC[C@@]5([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]3([H])[C@]21[H] |
| Peso molecular (g/mol) | 440.7 |
| Mostrar más |