Learn More
Betulin, MedChemExpress
Código de producto. 16428976
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16428976 100 mg 100 miligramos
16414747 50 mg 50 miligramos
16401486 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16428976 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0083
MedChemExpress Betulin (Trochol), is a sterol regulatory element-binding protein (SREBP) inhibitor with an IC50 of 14.5 μM in K562 cell line.
Betulin (Trochol), is a sterol regulatory element-binding protein (SREBP) inhibitor with an IC50 of 14.5 μM in K562 cell line.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betulin
CAS 473-98-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H50O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Trochol
Información de solubilidad DMSO : 3.33 mg/mL (7.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C=C(C)[C@@H]1CC[C@]2(CO)CC[C@@]3(C)[C@]4(C)CC[C@@]5([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]3([H])[C@]21[H]
Peso molecular (g/mol) 442.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.72
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease