Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betulina |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: soluble en ácido acético |
| Punto de fusión | 256,0°C a 257,0°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442,72 |
| Clave InChI | FVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N |
| SMILES | CC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(CO)CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | (1R,3aS,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-3a-(hydroxymethyl)-5a,5b,8,8,11a-pentamethyl-1-(prop-1-en-2-yl)-icosahydro-1H-cyclopenta[a]chrysen-9-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 442.73 |