Learn More
Betrixabán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betrixaban |
| CAS | 330942-05-7 |
| Fórmula molecular | C23H22ClN5O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-2-[[4-[(dimethylamino)iminomethyl]benzoyl]amino]-5-methoxybenzamide, PRT 054021 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H22ClN5O3/c1-29(2)21(25)14-4-6-15(7-5-14)22(30)27-19-10-9-17(32-3)12-18(19)23(31)28-20-11-8-16(24)13-26-20/h4-13,25H,1-3H3,(H,27,30)(H,26,28,31) |
| SMILES | COc1ccc(NC(=O)c2ccc(cc2)C(=N)N(C)C)c(c1)C(=O)Nc3ccc(Cl)cn3 |
| Nombre IUPAC | N-(5-cloropiridin-2-il)-2-[[4-(N,N-dimetilcarbamimidoil)benzoil]amino]-5-metoxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 451.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.1411 |