Learn More
Betrixaban, MedChemExpress
Código de producto. 16486477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486477 5 mg 5 miligramos
16484816 100 mg 100 miligramos
16460137 50 mg 50 miligramos
16423758 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102685mg
MedChemExpress Betrixaban (PRT054021) is a highly potent, selective, and orally efficacious factor Xa (fXa) inhibitor with an IC50 of 1.5 nM. Betrixaban shows antithrombotic effect.
Betrixaban (PRT054021) is a highly potent, selective, and orally efficacious factor Xa (fXa) inhibitor with an IC50 of 1.5 nM. Betrixaban shows antithrombotic effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betrixaban
CAS 330942-05-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H22ClN5O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo PRT054021
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (55.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(N(C)C)C(C=C1)=CC=C1C(NC2=CC=C(OC)C=C2C(NC(C=C3)=NC=C3Cl)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 451.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.91
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation