Learn More
BETP, MedChemExpress
Código de producto. 16466587
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466587 5 mg 5 miligramos
16493858 10 mg 10 miligramos
16472876 25 mg 25 miligramos
16424896 100 mg 100 miligramos
16420237 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16466587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103546
MedChemExpress BETP is an agonist of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor, with EC50s of 0.66 and 0.755 μM for human and rat GLP-1 receptor, respectively.
BETP is an agonist of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor, with EC50s of 0.66 and 0.755 μM for human and rat GLP-1 receptor, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BETP
CAS 1371569-69-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17F3N2O2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (61.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC(C1=CC(C2=CC=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C2)=NC(S(CC)=O)=N1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 406.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.42
Porcentaje de pureza 98.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism