Learn More
BETP, MedChemExpress
Código de producto. 16493858
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493858 10 mg 10 miligramos
16472876 25 mg 25 miligramos
16466587 5 mg 5 miligramos
16424896 100 mg 100 miligramos
16420237 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493858 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103546
MedChemExpress BETP is an agonist of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor, with EC50s of 0.66 and 0.755 μM for human and rat GLP-1 receptor, respectively.
BETP is an agonist of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor, with EC50s of 0.66 and 0.755 μM for human and rat GLP-1 receptor, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BETP
CAS 1371569-69-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17F3N2O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (61.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC(C1=CC(C2=CC=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C2)=NC(S(CC)=O)=N1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 406.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.42
Porcentaje de pureza 98.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism