Learn More
Betaoxazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bethoxazin |
| CAS | 163269-30-5 |
| Fórmula molecular | C11 H9 N O2 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(Benzo[b]thien-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine 4-oxide, Bethogard, Bethoguard, Bethoxazin, Microban Additive GBF |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9NO2S2/c13-16-6-5-14-12-11(16)10-7-8-3-1-2-4-9(8)15-10/h1-4,7H,5-6H2 |
| SMILES | O=S1CCON=C1c2cc3ccccc3s2 |
| Nombre IUPAC | 3-(1-benzotiofen-2-il)-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazina 4-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 251.32 |