Learn More
Sulfato de betanidina, LoGiCal
Código de producto. 30462478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462478 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462478 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1834.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bethanidine Sulfate
CAS 114-85-2
Nombres de analitos o componentes Bethanidine Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C10 H15 N3 . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bethanidine Sulfate, Guanidine, N,N'-dimethyl-N''-(phenylmethyl)-, sulfate (2:1), Guanidine, 1-benzyl-2,3-dimethyl-, sulfate (2:1), 1-Benzyl-2,3-dimethylguanidine sulfate, 1-Benzyl-2,3-dimethylguanidinium sulfate, BW 467C60, Batel, Bendogen, Benzaidin, Benzanidin, Benzanidine, Betanidine sulfate, Betanidol, Betanidole, Bethanid, Bethanidine hemisulfate, Bethanidine sulfate, Esbatal, Eusmanid, Hypersin, NSC 106563, Regulin, Tenathan
Fórmula InChI InChI=1S/2C10H15N3.H2O4S/c2*1-11-10(12-2)13-8-9-6-4-3-5-7-9;1-5(2,3)4/h2*3-7H,8H2,1-2H3,(H2,11,12,13);(H2,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CN\C(=N/C)\NCc1ccccc1.CN\C(=N/C)\NCc2ccccc2.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 1-bencil-2,3-dimetilguanidina;ácido sulfúrico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 452.57
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.2206 g/mol