Learn More
Cloruro de betanecol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bethanechol Chloride |
| CAS | 590-63-6 |
| Fórmula molecular | C7 H17 N2 O2 . Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Bethanechol Chloride, (2-Hydroxypropyl)trimethylammonium chloride carbamate, 1-Propanaminium, 2-[(aminocarbonyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-, chloride, Ammonium, (2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, carbamate, (±)-Bethanechol, Besacholine, Carbamylmethylcholine chloride, Mechotane, Mechothane, Mecothane, Mictone, Myocholine, Myotonachol, Myotonine chloride, NSC 30783, Trimethyl(2-carbamoyloxypropyl)ammonium chloride, Urecholine, Urecholine chloride, Uro-Carb, β-Methyl carbachol chloride, β-Methylcholine chloride urethan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N2O2.ClH/c1-6(11-7(8)10)5-9(2,3)4;/h6H,5H2,1-4H3,(H-,8,10);1H |
| SMILES | [Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)N |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-carbamoiloxipropil(trimetil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 196.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0979 |