Learn More
BETd-260, MedChemExpress
Código de producto. 16493398
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493398 10 mg 10 miligramos
16479926 50 mg 50 miligramos
16456127 5 mg 5 miligramos
16432756 25 mg 25 miligramos
4 options
Código de producto. 16493398
Marca: Medchem Express HY101519
MedChemExpress BETd-260 (ZBC 260) is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BET, with as low as 30 pM against BRD4 protein in RS4;11 leukemia cell line. BETd-260 potently suppresses cell viability and robustly induces apoptosis in hepatocellular carcinoma (HCC) cells.
BETd-260 (ZBC 260) is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BET, with as low as 30 pM against BRD4 protein in RS4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BETd-260
CAS 2093388-62-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H46N10O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo ZBC 260
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (31.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN1N=C(C2CC2)C=C1NC3=NC(C(NCCCCCC4=CC=CC5=C4CN(C6C(NC(CC6)=O)=O)C5=O)=O)=NC7=C3C8=CC(OC)=C(C9=C(C)ON=C9C)C=C8N7
Peso molecular (g/mol) 798.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 798.89
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death