Learn More
Betaxolol, TRC
Código de producto. 17972335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17972335 10 mg 10 miligramos
17901255 5 mg 5 miligramos
17962215 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17972335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB32800010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63659-18-7
Fórmula molecular C18 H29 N O3
Peso molecular (g/mol) 307.43
Sinónimo (±)-Betaxolol, 1-Isopropylamino-3-[4-(2-cyclopropylmethoxy-ethyl)phenoxy]-2-propanol, Betaxolol, Betoptic S, 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-
Nombre IUPAC 1-[4-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propano-2-ol
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betaxolol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H29NO3/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.2147
Porcentaje de pureza >95%