Learn More
Betaxolol, MedChemExpress
Código de producto. 16444347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16444347 50 mg 50 miligramos
16418468 10 mg 10 miligramos
16418276 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16444347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0381
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
MedChemExpress Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betaxolol
CAS 63659-18-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H29NO3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (325.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 307.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.43
Porcentaje de pureza 95.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation