Learn More
Betaxolol hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18722724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18722724 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18722724 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0906/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Selective β1 antagonist
Selective β1-adrenoceptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63659-19-8
Fórmula molecular C18H30ClNO3
Peso molecular (g/mol) 343.892
Clave InChI CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo betaxolol hydrochloride, betaxolol hcl, betoptima, kerlone, betoptic, kerlon, lokren, betaxolo hydrochloride, betoptic s
PubChem CID 107952
ChEBI CHEBI:643228
Nombre IUPAC 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOCC2CC2)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betaxolol hydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.89
Porcentaje de pureza >99%