Learn More
Clorhidrato de betaxolol, Mikromol™
Código de producto. 17974416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17974416 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17974416 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0436.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de betaxolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betaxolol Hydrochloride
CAS 63659-19-8
Nombres de analitos o componentes Betaxolol Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H29 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Betaxolol hydrochloride, (2RS)-1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
Nombre IUPAC 1-[4-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 343.89
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 343,1914 g/mol