Learn More
Betaxolol hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16454347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16454347 50 mg 50 miligramos
16428468 10 mg 10 miligramos
16428276 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16454347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0381A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Betaxolol Hydrochloride is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Betaxolol Hydrochloride is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Specifications
Nombre del producto químico o material Betaxolol hydrochloride
CAS 63659-19-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H30ClNO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo SL75212
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.79 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (29.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 343.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.89
Porcentaje de pureza 98.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation