Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de betaxolol
Código de producto. 16594214 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16594214 1 g 1 g
16504224 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16594214 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462440010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 63659-19-8 | C18H30ClNO3 | 343.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63659-19-8
Fórmula molecular C18H30ClNO3
Peso molecular (g/mol) 343.89
Clave InChI CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno 1-{4-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]fenoxi}-3-[(propan-2-il)amino]propan-2-ol
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material βxolol hydrochloride
Punto de fusión 115.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: very soluble aq. soln.. Other solubilities: very soluble in methanol and ethanol, slightly soluble in acetone and acetonitrile, insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.89