Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores de sílice BetaSil™
Código de producto. 10279174 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1 mm de diámetro interior
2,1 mm
3 mm
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10279174 3 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
10187644 2,1 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
10239224 4 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
10514855 1 mm de diámetro interior 10 mm 5 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10279174 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 70005013001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disfrute de una potente columna para separar compuestos no polares y moderadamente polares basada en sílice de 100 Å y gran pureza y diseñada para el análisis de moléculas pequeñas.
Las columnas para HPLC de sílice Thermo Scientific™ BETASIL™ se basan en un sílice de 100 Å y gran pureza diseñado para el análisis de moléculas pequeñas. Las columnas de sílice BETASIL se utilizan para separaciones de fase normal. Estas columnas de sílice no unidas son una herramienta potente y eficiente para separar compuestos no polares y moderadamente polares.
  • Sílice de 100 Å y gran pureza
  • Se utiliza para la separación de compuestos no polares y moderadamente polares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH De 2 a 9
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Tamaño de poro 100Å
Diámetro (métrico) 3 mm
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Para utilizar con (equipo) Columna para HPLC
Con desactivación terminal No
Tipo USP L3
Línea de productos BetaSil