Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores de fenil/hexil BetaSil™
Código de producto. 10107524 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
10107524 2,1 mm 5 μm paquete de 4
1 options
Código de producto. 10107524 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 73005012101
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Requires
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
Los cartuchos protectores «drop-in» ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de la columna
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
Características de la fase sólida Betasil fenil/hexil
  • Ligando en sílice de 100Å
  • Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
  • Las columnas con Betasil fenil/hexil ofrecen una selectividad única
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Fase estacionaria Fenil/Hexil
Línea de productos Beta