Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores de fenil BetaSil™
Código de producto. 10784827 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
10784827 4 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
1 options
Código de producto. 10784827 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 70605014001
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Los cartuchos protectores de fenil Thermo Scientific™ BetaSil™ están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
  • Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
  • Tamaño de partícula: 5 μm
  • 10 l x 4,0 mm D.I.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
Requiere:
Soporte Thermo Scientific Uniguard™ o autónomo, que se vende por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Carga de carbono 11 %
pH De 2 a 9
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Tamaño de poro 100Å
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con (equipo) Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L11
Línea de productos Beta