Learn More
(BetaR, DeltaR)-atorvastatina tert-éster butílico (>90%), TRC
Código de producto. 30134660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134660 100 mg 100 miligramos
30006638 50 mg 50 miligramos
30011622 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134660 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA791740100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134395-00-9
Fórmula molecular C37 H43 F N2 O5
Peso molecular (g/mol) 614.75
Sinónimo 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (βR,δR)-, 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, [R-(R*,R*)]-, (3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-phenylcarbamoylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid tert-butyl ester, Atorvastatin tert-butyl ester
Nombre IUPAC tert-butil (3R,5R)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-5-propano-2-ilpirrrol-1-il-1-il-il-1-0-3,5-dihidroxiheptanoato
SMILES CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atorvastatin tert-Butyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H43FN2O5/c1-24(2)34-33(36(44)39-28-14-10-7-11-15-28)32(25-12-8-6-9-13-25)35(26-16-18-27(38)19-17-26)40(34)21-20-29(41)22-30(42)23-31(43)45-37(3,4)5/h6-19,24,29-30,41-42H,20-23H2,1-5H3,(H,39,44)/t29-,30-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.3156