Learn More
Sal sódica del ácido (betaR,DeltaR,1S,2S)-1,2-dihidro-beta,Delta,6-trihidroxi-2-metil-1-naftalenoheptanoico (impureza de pravastatina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R,5R)-3,5-Dihydroxy-7-[(1S,2S)-6-hydroxy-2-methyl-1,2-dihydronaphthalen-1-yl]heptanoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 720666-74-0 |
| Fórmula molecular | C18 H23 O5 . Na |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2-dihydro-beta,delta,6-trihydroxy-2-methyl-, sodium salt (1:1), (betaR,deltaR,1S,2S)-, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2-dihydro-beta,delta,6-trihydroxy-2-methyl-, monosodium salt, (betaR,deltaR,1S,2S)- (9CI), Imp. G (EP) as Sodium Salt: (3R,5R)-3,5-Dihydroxy-7-[(1S,2S)-6-hydroxy-2-methyl-1,2-dihydronaphthalen-1-yl]heptanoic Acid Sodium Salt, Pravastatin Impurity, R 195 Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O5.Na/c1-11-2-3-12-8-13(19)5-7-17(12)16(11)6-4-14(20)9-15(21)10-18(22)23;/h2-3,5,7-8,11,14-16,19-21H,4,6,9-10H2,1H3,(H,22,23);/q;+1/p-1/t11-,14+,15+,16-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@H]1C=Cc2cc(O)ccc2[C@H]1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(3R,5R)-3,5-dihidroxi-7-[(1S,2S)-6-hidroxi-2-metil-1,2-dihidronaftalen-1-il]heptanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 342.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1443 |