Learn More
Éster metílico del ácido (BetaR)-Beta-[[(S)-(4-metilfenil)sulfinil]amino]-4-[[tris(1-metiletil)silil]oxi]bencenopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (BetaR)-Beta-[((S)-(4-Methylphenyl)sulfinyl)amino]-4-[(tris(1-methylethyl)silyl)oxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 943858-40-0 |
| Fórmula molecular | C26H39NO4SSi |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H39NO4SSi/c1-18(2)33(19(3)4,20(5)6)31-23-13-11-22(12-14-23)25(17-26(28)30-8)27-32(29)24-15-9-21(7)10-16-24/h9-16,18-20,25,27H,17H2,1-8H3/t25-,32?/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C[C@@H](NS(=O)c1ccc(C)cc1)c2ccc(O[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C)cc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 489.74 |