Learn More
Betanina (extracto de remolacha roja diluido con dextrina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betanin |
| CAS | 7659-95-2 |
| Fórmula molecular | C24H26N2O13 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Betanin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H26N2O13/c27-8-17-18(29)19(30)20(31)24(39-17)38-16-6-10-5-14(23(36)37)26(13(10)7-15(16)28)2-1-9-3-11(21(32)33)25-12(4-9)22(34)35/h1-3,6-7,12,14,17-20,24,27-31H,4-5,8H2,(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)/b2-1+/t12-,14-,17+,18+,19-,20+,24+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC2=C(O)C=C(N(/C=C/C3=CC(C(O)=O)=N[C@H](C(O)=O)C3)[C@H](C(O)=O)C4)C4=C2)O[C@@H]1CO |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-4-[(E)-2-[(2S)-2-carboxi-6-hidroxi-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2,3-dihidroindol-1-il]etenil]-2,3-dihidropiridina-2,6-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 550.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 550.1435 |