Learn More
Betamipron, MedChemExpress
Código de producto. 16498626
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16498626 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498626 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1127
MedChemExpress Betamipron is a chemical compound which is used together with Panipenem to inhibit Panipenem uptake into the renal tubule and prevent nephrotoxicity.
Betamipron is a chemical compound which is used together with Panipenem to inhibit Panipenem uptake into the renal tubule and prevent nephrotoxicity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betamipron
Forma física Solid
CAS 3440-28-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11NO3
Sinónimo N-Benzoyl-β-alanine
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (517.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCNC(C1=CC=CC=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 193.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 99.66%