Learn More
Valerato de betametasona (17-valerato de betametasona), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betamethasone Valerate |
| CAS | 2152-44-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Betamethasone Valerate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H37 F O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Betamethasone 17-Valerate, Betamethasone Valerate, Bedermin, Beta-Val, Betamethasone 17-valerate, Betamethasone valerate, Betnesol V, Betneval, Betnovate, Betnovateat, Betoid, Bettamousse, Bextasol, Celestan V, Celestane V, Celestoderm, Celestoderm V, Celeston valerate, Dermosol, Dermovaleas, Ecoval 70, Fuciderm, Hormezon, Rinderon V, Stanoval, Tokuderm, Valisone, (11beta,16beta)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-[(1-oxopentyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-valerate, Valeric acid 17-ester with 9-fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9alpha-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16beta-methyl-17alpha-valeryloxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9alpha-Fluoro-16beta-methylprednisolone 17-valerate, Betamethasone 17alpha-valerate, beta-Methasone 17-valerate, CS valerate, Betamethasone-21-valerate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| Mostrar más |