Learn More
Tripropionato de betametasona, TRC
Código de producto. 30011318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011318 10 mg 10 miligramos
30009220 25 mg 25 miligramos
30010351 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB32705010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1186048-33-8
Fórmula molecular C31 H41 F O8
Peso molecular (g/mol) 560.65
Sinónimo (11beta,16beta)-9-Fluoro-16-methyl-11,17,21-tris(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone 11,17,21-tripropionate, 9-Fluoro-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11beta,17,21-triyl Tripropanoate, Betamethasone Tripropionate, Betamethasone Dipropionate Imp. G (Pharmeuropa)
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-10,13,16-trimetil-3-oxo-11,17-di(propanoxi)-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il]-2-oxosetil] propanoato
SMILES CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@H](C[C@]12C)OC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betamethasone Tripropionate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H41FO8/c1-7-25(35)38-17-23(34)31(40-27(37)9-3)18(4)14-22-21-11-10-19-15-20(33)12-13-28(19,5)30(21,32)24(16-29(22,31)6)39-26(36)8-2/h12-13,15,18,21-22,24H,7-11,14,16-17H2,1-6H3/t18-,21-,22-,24-,28-,29-,30-,31-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.2785