Learn More
Betametasona, TRC
Código de producto. 18063320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18063320 50 mg 50 miligramos
18060830 100 mg 100 miligramos
18070740 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18063320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB32700050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 378-44-9
Fórmula molecular C22 H29 F O5
Peso molecular (g/mol) 392.46
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl- (8CI), (11β,16β)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-16β-methylprednisolone, 9α-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone, Becort, Bedifos, Betacorlan, Betacortil, Betacortril, Betadexamethasone, Betametasone, Betamethasone, Betamethazone, Betapredol, Betasolon, Bethamethasone, Betnelan, Betsolan, Bifas, Celestan, Celestene, Celeston, Celestone, Cidoten, Colircusi betamida, Dermabet, Desacort-Beta, Ethamethasoneb, Flosteron, Flubenisolone, NSC 39470, Rinderon, Rinderon A, Sch 4831, Visubeta, β-Methasone, β-Methasone alcohol
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betamethasone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1999
Porcentaje de pureza >95%