Learn More
Betamethasone, MedChemExpress
Código de producto. 16486226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16486226 100 mg 100 miligramos
16421676 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16486226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13570
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Betamethasone is a synthetic glucocorticoid with anti-inflammatory and immunosuppressive activities. Betamethasone accelerates fetal lung maturation and induces gene expression and apoptosis.
Betamethasone is a synthetic glucocorticoid with anti-inflammatory and immunosuppressive activities. Betamethasone accelerates fetal lung maturation and induces gene expression and apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betamethasone
CAS 378-44-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29FO5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.40 mM)
SMILES C[C@@]12[C@](C[C@H](C)[C@]2(O)C(CO)=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C1)=O
Peso molecular (g/mol) 392.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.46
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation